Learn More
Thermo Scientific™ BS(PEG)9
Código de producto. 10647514 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10647514 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10647514 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21582
 Artículo restringido
En stock
Entrecruce aminas con estos entrecruzadores largos (21,7 A y 35,8 A) compuestos de grupos de ésteres de NHS y agentes espaciadores PEG de 5 o 9 unidades que mejoran la solubilidad de las proteínas.
Los entrecruzadores BS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce incluyen BS(PEG)5 y BS(PEG)9, compuestos PEG activados por éster de bis-succiniamida para entrecruzar aminas primarias en proteínas y otras moléculas.
Características destacadas:
  • El brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) soluble en agua aumenta la solubilidad de las proteínas entrecruzadas.
  • Excelente opción para entrecruzar proteínas de la superficie celular para estabilizar las interacciones entre proteínas.
  • Grupos reactivos: Éster NHS (homofuncional)
  • Reactivo a: grupos aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción BS(PEG)9
Peso molecular 708.71
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 35,8 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS
Separador Largo (> 30 Å)
Formulario Líquido
Cantidad 100 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador