Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Bradford Plus Protein Assay Kits
Código de producto. 10741945 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/mL
BSA: 2 mg/mL
Tamaño de la unidad:
950 ml
960 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
10741945 BSA: 2 mg/mL 960 ml
18011663 BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/mL 950 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741945 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23236
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard.
The Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit is a ready-to-use, reducing agent-compatible, improved Bradford assay reagent used to quickly measure total protein concentration compared to a protein standard. It provides increased linearity and half the protein-to-protein variability of other commercial Bradford assay formulations.
Kits are available with or without Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards, which are a set of seven pre-diluted BSA standards, packaged in a multichannel pipette-friendly tubestrip. The tubestrip includes a single empty tube that enables users to add their own sample buffer for the purpose of blank subtraction.
El reactivo de ensayo Pierce Coomassie Plus es una solución única lista para su uso para medir la concentración de proteínas. Añada el reactivo para igualar los volúmenes de muestras y estándares, mezcle y mida la absorbencia a 595 nm. El ensayo tiene un bajo coste por muestra y se puede realizar en formato de microplaca o de tubo de ensayo. El reactivo de ensayo Pierce Coomassie Plus proporciona una mayor linealidad de respuesta y solo la mitad de variabilidad proteína a proteína de otras formulaciones del ensayo Bradford disponibles en el mercado.
Características destacadas:
  • Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (595 nm).
  • Fácil de usar: un solo reactivo, no es necesaria la preparación de un reactivo de trabajo
  • Rápido: desarrollo prácticamente inmediato del color; agregar, mezclar y leer los resultados
  • Intervalo amplio: detecta la concentración de proteínas en un intervalo de 1 a 1500 μg/ml
  • Mejor: uniformidad de respuesta y linealidad mejoradas en comparación con las formulaciones de Bradford tradicionales
  • Flexible: con las instrucciones, se suministran protocolos de microplaca y cubeta adaptables a diversas gamas de trabajos diana.
Incluye:
El kit contiene un reactivo de ensayo de proteínas y 10 ampollas de patrón de albúmina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración BSA: 2 mg/mL
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 630 ensayos de tubos o 3160 ensayos de microplacas
• Reactivo de ensayo Pierce Coomassie Plus, 950 ml
• Ampollas de patrón de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
Almacene el reactivo de ensayo Coomassie Plus a 4 °C. Almacene las ampollas de patrón de albúmina sin abrir a temperatura ambiente.
ensayo Ensayo de Bradford
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 630 ensayos en tubo o 3160 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Contenido del kit 10 x 1 mL glass ampules
Cantidad 950 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COOMASSIE PLUS PROTEIN ASSAY KIT
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, Methyl alcohol
Para uso exclusivo en investigación.