Learn More
Thermo Scientific™ Ampollas de patrón de gammaglobulina bovina Pierce™, 2 mg/ml
Código de producto. 10760815 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10760815 10 x 1 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 10760815 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23212
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones de BGG calibradas de alta calidad (2 mg/ml) que se diluyen en serie para crear curvas de patrones para ensayos de proteínas para medir la concentración de anticuerpo (IgG).
Los patrones para ensayos de proteínas BGG Thermo Scientific™ Pierce son muestras de referencia de alta calidad para generar curvas patrón exactas y controles de calibración en ensayos de proteínas totales.
Estas soluciones de gammaglobulina bovina (BGG) son patrones de referencia de concentración de proteínas para uso en ensayos de ácido bicinconínico (BCA), Bradford y otros protocolos analíticos para proteínas. La BGG es una proteína de referencia aceptada para la cuantificación de las proteínas totales de anticuerpos purificados o de muestras ricas en inmunoglobulina. El patrón de IgG está formulado de manera precisa a 2 mg/ml en una solución (salina) ultrapura de cloruro sódico al 0,9 %. La concentración de la solución madre de BGG purificada (fracción II) se calibra mediante la comparación directa con un patrón interno para garantizar la exactitud y la homogeneidad de lote a lote. El producto está disponible en dos prácticos formatos de envase: ampollas de vidrio de 1 ml y un conjunto con siete diluciones (de 3,5 ml cada una) listas para su uso.
Características destacadas:
  • Patrón de anticuerpos: el mejor patrón de referencia para la cuantificación de inmunoglobulinas en ensayos colorimétricos de proteínas
  • Patrón Bradford: el mejor patrón de proteínas generales en ensayos de proteínas basados en Coomassie (Bradford)
  • Puros y estables: suministrados en solución salina ultrapura al 0,9 % con acida sódica al 0,05 %; estables a temperatura ambiente
  • Exacto y homogéneo: formulado de manera precisa a 2,00 +/–0,03 mg/ml, garantiza una excelente homogeneidad de lote a lote
  • Práctico: elija un paquete de ampollas de 1 ml o un conjunto completo con siete disoluciones listas para su uso
Incluye:
Solución de BGG de 2 mg/ml (referencia 23212) o conjunto de 7 disoluciones de diferentes concentraciones (referencia 23213)
Recomendada para:
Patrón para cuantificación de inmunoglobulinas con ensayos de proteínas; Control de recuperación de anticuerpos para el desalado y otros procedimientos con columnas; Control de carga para electroforesis SDS-PAGE; Calibración general de lámparas ultravioleta de espectrofotómetros (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Ampollas de patrón de gammaglobulina bovina Pierce, 2 mg/ml
ensayo Patrones de proteínas
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Patrón interno
Cantidad 10 x 1 ml