Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Boronic Acid Resin
Código de producto. 11836744 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836744 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11836744 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20244
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Permite unir y eliminar o purificar de forma selectiva ribonucleótidos y ARN oligonucleótidos pequeños utilizando gránulos de poliacrilamida de ácido m-aminofenilborónico inmovilizado.
Realice el aislamiento de ARN de ribonucleótidos y oligonucleótidos con resina de ácido borónico Thermo Scientific™ Pierce.
Este ácido bórico inmovilizado es un soporte de afinidad de poliacrilamida fácil de utilizar para la purificación de ribonucleótidos y otros compuestos de bajo peso molecular que contengan grupos cis-diol. El ligando (ácido m-aminofenil-bórico) se une a los grupos cis-diol en la parte del azúcar de los nucleótidos y forma un complejo de anillo reversible de cinco miembros. Tras un lavado que elimina las moléculas no consolidadas de la muestra, es posible disociar el complejo y eluir el nucleótido mediante una reducción del pH o añadiendo sorbitol.
Características destacadas:
  • Ligando: ácido borónico.
  • Soporte: poliacrilamida con gránulos (límite de exclusión de 1800 MW).
  • Espaciador: grupo m-aminofenil.
  • Carga: de 100 μmol de boronato por mililitro de resina asentada.
  • Capacidad: al menos 99 % de unión y recuperación de 110 μmol AMP por mililitro de resina asentada.
  • Formato: 50 % de resina mezclada en 0,05 % de azida sódica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Formulario Pulpa de resina
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 mL
Objetivo Ribonucleótido
Tipo Resina
Fase estacionaria Ácido borónico
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de poliacrilamida