Learn More
Thermo Scientific™ BMPS (N-β-maleimidopropyl-oxysuccinimide ester)
Código de producto. 10781375 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10781375 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10781375 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22298
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de amina a sulfhidrilo muy corto compuesto por grupos de éster de NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador alifático de 5 átomos.
Thermo Scientific™ Pierce BMPS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo que contiene grupos reactivos de éster de NHS y maleimida en los extremos opuestos de un brazo espaciador corto (5,9 Ås).
Características destacadas:
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción BMPS
Peso molecular 266.21
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 5,9 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster de NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador