Learn More
Thermo Scientific™ BMPH (N-β-maleimidopropionic acid hydrazide)
Código de producto. 10157633 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10157633 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10157633 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22297
Entrecruce sulfhidrilos a azúcares de glicoproteína tratados con periodato con este entrecruzador corto (8,1A) que contiene grupos de maleimida e hidracida.
Thermo Scientific™ Pierce BMPH es un entrecruzador corto de maleimida e hidracida para conjugar sulfhidrilos (cisteínas) a carbonilos (aldehído o cetonas, como las formadas por oxidación de carbohidratos de glicoproteínas).
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Grupos reactivos: maleimida e hidrazida
  • Reactivo hacia: grupos sulfhidrilo y carbonilo aldehído (o grupos carboxilo cuando se utilizan con EDC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Carbohidrato-Sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción BMPH
Peso molecular 297.19
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,1 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Amina, hidrazida, maleimida
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador