Learn More
Thermo Scientific™ BMOE (bismaleimidoetano)
Código de producto. 10250014 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10250014 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10250014 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22323
 Artículo restringido
En stock
Entrecruce sulfhidrilos (residuos de cisteína en proteínas o péptidos) con este entrecruzador corto compuesto de grupos de maleimida y un brazo espaciador de 7 átomos (8,0 A).
BMOE Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de maleimida de brazo corto para la conjugación covalente e irreversible entre grupos sulfhidrilo (por ejemplo, cisteínas de proteínas o péptidos).
Características destacadas:
  • Grupos reactivos: maleimida (homobifunctional)
  • Reactivo a grupos sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Sulfhidrilo-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción BMOE
Peso molecular 220.18
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador