Descripción
Thermo Scientific™ Pierce BHM es un entrecruzador de maleimida de brazo largo para conjugación covalente e irreversible entre grupos sulfhidrilo (por ejemplo, cisteínas de proteínas o péptidos).
Características destacadas:
- Grupos reactivos: maleimida (homobifunctional)
- Reactivo a grupos sulfhidrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Sulfhidrilo-sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | BMH |
| Peso molecular | 276.29 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 13,0 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | Sí |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BMH (bismaleimidohexane)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-(Hexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione