Learn More
Thermo Scientific™ BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Código de producto. 10046663 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10046663 50 mg 50 MG
1 options
Código de producto. 10046663 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Entrecruce sulfhidrilos a sulfhidrilos (residuos de cisteína en proteínas o péptidos) con este entrecruzador de longitud media compuesto de grupos de maleimida y un brazo espaciador de 9 átomos (10,9 A).
BMB Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador de maleimida de longitud media para la conjugación covalente e irreversible entre grupos sulfhidrilo (por ejemplo, cisteínas de proteínas o péptidos).
Características destacadas:
  • Grupos reactivos: maleimida (homobifunctional)
  • Reactivo a grupos sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Sulfhidrilo-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción BMB
Peso molecular 248.23
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 10,9 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BMB (1,4-bismaleimidobutane)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-BisMaleimidobutane