Descripción
Thermo Scientific™ Pierce BM(PEG)2 es un entrecruzador pegilado que tiene la forma maleimida-PEG-maleimida para la conjugación entre grupos sulfhidrilo (por ejemplo, cisteínas) a través de un brazo espaciador de polietilenglicol (PEG) de dos unidades (14,7 Å).
Características destacadas:
- Entrecruzador homobifuncional largo, sulfhidril-reactivo
- Soluble en agua
- El espaciador de polietilenglicol (PEG) proporciona una mayor solubilidad en agua, reduciendo el potencial de precipitación causada por el entrecruzamiento
- Ideal para conjugaciones de moléculas pequeñas o péptidos
- Grupos reactivos: maleimida (homobifunctional)
- Reactivo a grupos sulfhidrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Sulfhidrilo-sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | BM(PEG)2 |
| Peso molecular | 308.29 |
| Pegilado | Sí |
| Longitud del brazo del separador | 14,7 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- BM(PEG)2
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: BM(PEG)2