Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotinylated Protein Interaction Pull-Down Kit
Código de producto. 10035833 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10035833 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10035833 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21115
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capture y purifique por afinidad fácilmente los elementos de unión de cualquier proteína etiquetada con biotina u otro ligando gracias a estos gránulos de agarosa y estreptavidina y al set completo de reactivos.
El kit de pull-down de interacción de proteínas biotiniladas Thermo Scientific™ Pierce incluye los componentes necesarios para capturar y purificar interactores de un ligando o proteína etiquetada con biotina.
El kit permite realizar un ensayo de «pull-down» eficaz con alta reproducibilidad y recuperación de proteínas. Este protocolo utiliza estreptavidina inmovilizada para capturar una proteína biotinilada y un formato de columna de centrifugación que facilita la completa retención del gel durante cada paso de la captura, lavado y elución. Cuando se inmoviliza, la proteína cebo biotinilada soporta lavados astringentes y permanece unida durante la elución de la proteína presa, generando así una proteína presa aislada que no contamina la proteína cebo. Esta técnica resulta ideal cuando se utilizan proteínas nativas o recombinantes que no están expresadas con una etiqueta de fusión. Por otra parte, la proteína presa se aísla de la proteína cebo inmovilizada en condiciones de unión nativas y condiciones de elución no desnaturalizantes. El kit de «pull-down» con interacción de proteínas biotiniladas se ha diseñado como un método de aprendizaje para los usuarios noveles y para aumentar la facilidad y comodidad de uso en el caso de los investigadores expertos.
Características destacadas:
  • Captación de la biotina: purifica los interactores proteicos de cualquier proteína biotinilada o ligando etiquetado con biotina.
  • Kit completo: proporciona todos los componentes y el protocolo detallado para la purificación de interacciones entre proteínas.
  • Sin necesidad de equipo especial: utiliza reactivos y equipos de laboratorio corrientes (por ejemplo, microcentrífuga).
  • Eficacia de las columnas de centrifugación: las columnas de centrifugación de microcentrífuga proporcionan una manipulación sencilla y eficaz de los gránulos de agarosa y estreptavidina y ofrecen un procesamiento sencillo de múltiples muestras.
Incluye:
Resina de agarosa estreptavidina, paquete de TBS, tampón de bloqueo de biotina, tampón de lavado, tampón de elución, columnas de centrifugación y tubos de recogida
Producto recomendado para:
Detectar nuevos completos de interacción proteicos mediante una proteína biotinilada como cebo para capturar un supuesto elemento de unión de un lisado celular u otras muestras; confirmar la expresión de un elemento diana de interacción proteica conocido en un lisado celular; determinar la capacidad de interacción (unión) de dos proteínas purificadas en las distintas condiciones de tampón; extraer información de interacciones entre proteínas a partir de lisados de trascripción/traslacional in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Al menos 25 reacciones de «pull-down», cada una con 25 µl de resina
• Resina de agarosa y estreptavidina, 1,5 ml
• 1 paquete de TBS (produce 500 ml)
• Solución de bloqueo de biotina, 15 ml
• Tampón de lavado (pH 5,0), 100 ml
• Tampón de elución (pH 2,8), 50 ml
• 27 columnas de centrifugación Pierce y accesorios
• 200 tubos de recogida para microcentrífugas
Almacenar a 4 °C
ensayo Purificación por afinidad
Para utilizar con (equipo) Microcentrífuga
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Para utilizar con (aplicación) Pull-down (basado en biotina)
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit de extracción
Suficiente para 25 reacciones
Formato Kit