Descripción
Las proteínas biotiniladas Thermo Scientific™ Pierce incluyen peroxidasa de rábano picante marcada con biotina (B-HRP), fosfatasa alcalina (B-AP) y fluoresceína (B-FITC) para su uso como controles o amplificación de señal en IHC mediante técnicas del complejo de avidin-biotina (ABC).
Características destacadas:
Enzimas biotiniladas: peroxidasa de rábano etiquetada con biotina (B-HRP), fosfatasa alcalina (B-AP) y beta-galactosidasa (B-bGal) para su uso en la tinción del complejo avidina-biotina (ABC)
FITC biotinilada: amplifique la señal de fluoresceína de los anticuerpos primarios biotinilados utilizando avidina o estreptavidina con fluoresceína biotinilada (B-FITC)
Controles biotinilados: utilizan seroalbúmina bovina biotinilada (B-BSA) o cualquiera de estas moléculas como controles positivos en los métodos de cuantificación de biotina
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Biotina |
| Descripción | Biotina Pierce |
| Cantidad | 1 g |
| Contenido y almacenamiento | Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa. |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Solubilidad | DMSO (dimetilsulfóxido), agua, DMF (dimetilformamida) |
| Formulario | Polvo |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Biotina (no conjugada) |
| Etiqueta o tinte | Biotina y análogos |