Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Horseradish Peroxidase, Biotinylated
Código de producto. 10076163 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10076163 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10076163 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    175.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 58.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Biotina purificada y BSA biotinilada, HRP, AP o FITC para su uso como controles o para amplificar la señal en IHC mediante el complejo avidin-biotina (ABC).
Las proteínas biotiniladas Thermo Scientific™ Pierce incluyen peroxidasa de rábano picante marcada con biotina (B-HRP), fosfatasa alcalina (B-AP) y fluoresceína (B-FITC) para su uso como controles o amplificación de señal en IHC mediante técnicas del complejo de avidin-biotina (ABC).
El HRP biotinilado y el AP biotinilado se utilizan con mayor frecuencia en inmunohistoquímica (IHC) para amplificar la señal de anticuerpos primarios biotinilados mediante el método de tinción ABC. La fluoresceína biotinilada (FITC) no puede utilizarse para polimerizar y amplificar la señal en el mismo grado que las enzimas biotiniladas porque cada molécula de fluor está marcada con una sola molécula de biotina. Sin embargo, la variante fluorescente de la tinción ABC tradicional es posible con esta molécula única.
Características destacadas:
  • Enzimas biotiniladas: peroxidasa de rábano etiquetada con biotina (B-HRP), fosfatasa alcalina (B-AP) y beta-galactosidasa (B-bGal) para su uso en la tinción del complejo avidina-biotina (ABC)
  • FITC biotinilada: amplifique la señal de fluoresceína de los anticuerpos primarios biotinilados utilizando avidina o estreptavidina con fluoresceína biotinilada (B-FITC)
  • Controles biotinilados: utilizan seroalbúmina bovina biotinilada (B-BSA) o cualquiera de estas moléculas como controles positivos en los métodos de cuantificación de biotina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 °C y 8 °C.
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de etiqueta Biotina y análogos