Learn More
Thermo Scientific™ IPTG
Código de producto. 10658264 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10658264 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10658264 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34060
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detecte la expresión de beta-galactosidasa a partir de vectores, plásmidos o fragmentos de ADN con este sustrato cromogénico.
Los sustratos precipitantes de beta-galactosidasa Thermo Scientific™ Pierce son sustratos cromogénicos para beta-galactosidasa que se utilizan para detectar la expresión de vectores, plásmidos o fragmentos de ADN que contienen el gen indicador.
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido) es un sustrato cromogénico para βgalactosidasa. Produce un precipitado azul, es soluble en dimetilformamida, y puede usarse para detectar vectores, plásmidos o fragmentos de ADN que contengan el gen β-galactosidasa.
Características destacadas:
  • Consulte las características específicas del artículo
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido)
  • Sustrato cromogénico para β-galactosidasa
  • Produce un precipitado azul
  • Soluble en DMF
  • Se puede utilizar para detectar vectores, plásmidos o fragmentos de ADN que contengan el gen β-galactosidasa
IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranósido)
  • Maximiza la expresión de genes en vectores de expresión
  • Al examinar una biblioteca de bacteriófagos lambda con un anticuerpo, la probabilidad de éxito se puede aumentar al prevenir la expresión de la proteína de fusión hasta que las placas estén bien establecidas
  • Al colocar un filtro de nitrocelulosa que contiene el inductor IPTG en la placa y continuar su crecimiento a 37 °C, la expresión de la proteína potencial de fusión βgalactosidasa-ADNc se puede inducir tras tres o cuatro horas de crecimiento en placa; el filtro de nitrocelulosa se examina con anticuerpos
  • El IPTG también se utiliza junto con X-Gal para detectar β-galactosidasa activa
  • Práctica para aplicaciones que utilizan vectores bacteriófagos M13 e Igt11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C o menos.
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Tipo de producto IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranósido)