Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de proteínas BCA de microplacas Pierce™ compatible con agentes de reducción
Código de producto. 10209523 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
275 mL
Tamaño de la unidad:
1 SET
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10209523 275 mL 1 SET
1 options
Código de producto. 10209523 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23252
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Versión compatible con agentes de reducción de nuestro popular Kit de reactivos BCA para medir la concentración de proteínas en muestras que contienen agentes de reducción de tiol DTT o BME.
Esta versión compatible con agentes de reducción (RAC) del ensayo de proteínas BCA Thermo Scientific™ Pierce proporciona una determinación precisa de la concentración de proteínas en muestras que contienen ditiotreitol (DTT), 2-mercaptoetanol (BME), TCEP y otros agentes reductores de disulfuro.
El kit de ensayo de proteínas BCA compatible con agentes de reducción (BCA-RAC) proporciona todas las ventajas del ensayo de BCA original, además de la compatibilidad con agentes de reducción de disulfuro en concentraciones utilizadas habitualmente en tampones de muestras de proteínas. Esta adaptación especial del popular método de ensayo de proteínas BCA Pierce permite realizar mediciones precisas de la concentración de proteínas para muestras que contengan DTT, 2-ME o TCEP. Disponibles en formatos de tubo y microplaca, estos kits de BCA compatibles con agentes de reducción (RAC) amplían la ya amplia compatibilidad de reactivos del protocolo de ensayo de proteínas BCA para incluir casi todos los tipos de componentes comúnmente presentes en muestras de investigación de proteínas.
Características destacadas:
  • Compatible: muestras de ensayos que contienen hasta 5 mM de DTT, 35 mM de BME o 10 mM de TCEP
  • Tecnología BCA: solo una ligera modificación del protocolo estándar de ensayo de proteínas BCA (incubación durante 15 minutos con reactivo de compatibilidad); no se requieren pasos de precipitación
  • Muestras pequeñas: solo requieren 25 μl (kit estándar) o menos de 10 μl (kit de microplaca) de muestra.
  • Colorimétrico: medición con un espectrofotómetro estándar o lector de placas (562 nm)
  • Excelente uniformidad: demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión de colorante.
  • Alta linealidad: el intervalo de trabajo lineal para BSA es de entre 125 y 2000 μg/ml
Incluye:
Reactivos BCA A y B, reactivo de compatibilidad, tampón de reconstitución y patrón de albúmina (2 mg/ml); el kit de microplacas también incluye microplacas de 96 pocillos compatibles con el ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 980 ensayos de microplacas con muestras de 9 µl
• Reactivo BCA A, 250 ml
• Reactivo BCA B, 25 ml
• Reactivo de compatibilidad, 48 x 10 mg
• Tampón de reconstitución, 15 ml
• Ampollas estándar de albúmina, 2 mg/ml, 10 x 1 ml
• Microplacas de 96 pocillos, 20 placas
Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Kit de ensayo de proteínas de microplacas BCA Pierce, compatible con agentes reductores (RAC)
ensayo Ensayo de BCA
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 980 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 275 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Microplate BCA Protein Assay Kit - Reducing Agent Compatible
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, [2, 2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, sodium salt (1:2), Sulfuric acid copp