Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo A de ensayo de proteínas BCA Pierce™
Código de producto. 10752735 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
500 ml
1 L
3,75 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
3.75 litro
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10752735 3,75 L 3.75 litro
10198543 250 ml 250 ml
11881345 1 L 1000 ml
10056623 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10752735 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00€
    671.65€ / 3.75 litros
    Ahorro 58.35€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Estime visualmente o mida con un espectrofotómetro estándar o lector de placas a 562 nm.
El kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific™ BCA Pierce sigue siendo uno de los métodos de cuantificación de proteínas más populares en todo el mundo.
Información adicional y pedidos en línea
  • Un componente del kit de ensayo de proteínas BCA Pierce.
  • Kit con dos componentes, de alta precisión y compatible con los detergentes que se emplea para determinar la concentración de proteínas totales con respecto a un patrón de proteínas.
  • Los reactivos BCA Pierce proporcionan una determinación precisa de la concentración de proteínas con la mayoría de los tipos de muestras que se encuentran en la investigación de proteínas.
  • El ensayo de BCA Pierce puede utilizarse para evaluar la producción en lisados de células completas, fracciones de columnas de afinidad y muestras de proteínas purificadas, así como para supervisar la contaminación proteica en aplicaciones industriales.
  • En comparación con la mayoría de los métodos de unión al colorante, el ensayo de BCA se ve mucho menos afectado por las diferencias de composición de proteínas, lo que proporciona una mayor precisión de la concentración.
  • Estime visualmente o mida con un espectrofotómetro estándar o lector de placas a 562 nm.
  • Demuestra una menor variación de proteína a proteína que los métodos de unión a colorantes (Bradford).
  • No se ve afectado por las concentraciones típicas de la mayoría de los detergentes iónicos y no iónicos.
  • El ensayo tiene una incubación de 30 min; mucho más fácil y cuatro veces más rápido que los métodos clásicos Lowry.
  • El intervalo de trabajo lineal para BSA oscila entre 20 y 2000 µg/ml.
  • Detecta hasta 5 µg/ml con el protocolo mejorado.
  • Almacenar a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Reactivo A de ensayo de proteínas con ácido bicinconínico (BCA) Pierce
ensayo Ensayo de BCA
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 3,75 L