Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Background Eliminator Kit
Código de producto. 10219853 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10219853 200 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10219853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    184.03€ / paquete de 1
    Ahorro 54.97€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Elimine rápidamente la turbidez y los artefactos de la película de rayos X para corregir los blots sobreexpuestos, ya sea de Western blot quimioluminiscente o de la autorradiografía de ADN o ARN.
El eliminador de fondo Thermo Scientific™ Pierce proporciona una eliminación rápida y sencilla de la turbidez y los artefactos en la película de rayos X revelada para corregir la sobreexposición de los blots, ya sea de Western blot quimioluminiscente o de la autorradiografía de ADN o ARN.
Este kit de dos reactivos es fácil de usar. Mezcle ambos reactivos (a razón de 1:1) y sumerja un trozo de película revelada (reciente o antigua) en la solución. Espere entre uno y cinco minutos hasta que observe que aparece la imagen deseada y, a continuación, detenga la reacción enjuagando la película con agua. El eliminador de fondo para películas Pierce invierte uniformemente la señal de revelado en toda la película y conserva los valores de densitometría relativos para que el análisis y la publicación de los resultados se mantengan válidos y posibles.
Características destacadas:
  • Adecuado para películas de rayos X sobreexpuestas: invierte el revelado de películas de autorradiografía con base de plata al eliminar la emulsión de plata de la superficie de la película.
  • Recupera y conserva los datos: reduce de manera uniforme la señal revelada sobre toda la película, por lo que la intensidad relativa (densitometría) de las bandas no se ve alterada.
  • Optimiza la relación señal-ruido: permite el reajuste de la película sobrerrevelada para obtener una imagen mejor con respecto a la turbidez de fondo, las motas y las bandas saturadas que necesitan resolverse.
  • Ahorra tiempo y recursos: elimina la necesidad de repetir experimentos o de volver a exponer un nuevo fragmento de película para obtener un imagen óptima.
Este producto está recomendado para lo siguiente:
Eliminar el fondo de cualquier aplicación que utilice exposiciones de película de rayos X, como: Western, Northern y Southern blots que utilizan sustratos de SuperSignal Thermo Scientific y el kit de hibridación y detección quimioluminiscente Pierce; sistemas de detección en gel; ensayos de desplazamiento de gel; ensayos de protección de ribonucleasa (RPA).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de eliminación de fondo
Cantidad 200 mL
Método de detección Western Blot
Reactividad Todas las especies
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 2,5 l de solución 1x para tratar al menos 10 películas (13 x 18 cm cada una)
• Reactivo A, 100 ml
• reactivo B, 100 ml
Almacene el producto a temperatura ambiente.
Línea de productos Pierce