Descripción
La avidina Thermo Scientific™ Pierce y los conjugados incluyen proteína avidina purificada de clara de huevo de gallina, más avidina-HRP, avidina-AP y otras formas conjugadas para su uso en métodos de detección basados en biotina.
Características destacadas:
Avidina nativa: glucoproteína de claras de huevo de pollo, 67 kDa, pI es igual a 10
Soluble: la glucosilación y el punto isoeléctrico hacen que la avidina sea más soluble que la estreptavidina
Asequible: significativamente más barato que la estreptavidina recombinante
Tinción ABC: habitualmente, se prefiere la avidina en lugar de la estreptavidina para métodos de tinción complejos avidina-biotina (ABC) en métodos de inmunohistoquímica (IHC)
Proteína pura y conjugados: elija la avidina pura y no conjugada para su uso en la tinción ABC o en formas de peroxidasa o fosfatasa alcalina para ensayos de membrana y placas
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5.0 mg/mL |
| Conjugado | FITC (fluoresceína) |
| Cantidad | 5 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 2–8° C. Se envía a temperatura ambiente. |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Conjugado de avidina (fluorescente) |
| Molécula diana | Biotina |