Learn More
Thermo Scientific™ Avidina Pierce™
Código de producto. 11836814 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836814 10 mg 10 miligramos
11886814 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11836814 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21121
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice inmunotransferencia, ELISA u otros métodos de detección basados en biotina utilizando estas moléculas de avidina purificadas y marcadas con HRP, AP o FITC.
La avidina Thermo Scientific™ Pierce y los conjugados incluyen proteína avidina purificada de clara de huevo de gallina, más avidina-HRP, avidina-AP y otras formas conjugadas para su uso en métodos de detección basados en biotina.
La avidina de las claras de huevo de pollo es una glucoproteína que se une eficazmente a la biotina, una etiqueta que se utiliza con frecuencia para etiquetar anticuerpos y otras sondas para métodos de inmunodetección. La avidina pura es un componente clave en ciertos métodos de inmunohistoquímica (IHC). Los conjugados de fosfatasa alcalina (AP) y peroxidasa de rábano picante (HRP) de la avidina son útiles para la detección de Western Blotting o ELISA con sustratos enzimáticos apropiados.
Características destacadas:
  • Avidina nativa: glucoproteína de claras de huevo de pollo, 67 kDa, pI es igual a 10
  • Soluble: la glucosilación y el punto isoeléctrico hacen que la avidina sea más soluble que la estreptavidina
  • Asequible: significativamente más barato que la estreptavidina recombinante
  • Tinción ABC: habitualmente, se prefiere la avidina en lugar de la estreptavidina para métodos de tinción complejos avidina-biotina en métodos de inmunohistoquímica (IHC)
  • Proteína pura y conjugados: elija la avidina pura y no conjugada para su uso en la tinción ABC o en formas de peroxidasa o fosfatasa alcalina para ensayos de membrana y placas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado no conjugado
Cantidad 10 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a 20 °C. Se envía a temperatura ambiente.
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Avidina (no conjugada)
Molécula diana Biotina
Etiqueta o tinte Sin marcar