Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa magnética anti-DYKDDDDK Pierce™
Código de producto. 15875833 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 mL
20 mL
Unit Size:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15875833 4 mL 1 ml
15883521 20 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15875833 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A36797
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las partículas de agarosa magnética Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDK proporcionan un método rápido y cómodo para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con DYKDDDK
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose provides a fast, convenient method for purification and immunoprecipitation (IP) of DYKDDDDK-tagged proteins from in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to a magnetite-embedded agarose core particle.
  • La agarosa magnética Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK proporciona un método rápido y cómodo para la purificación e inmunoprecipitación (IP) de proteínas marcadas con DYKDDDDK de sistemas de expresión de proteínas in vitro, bacterias, levaduras y células de mamíferos. . La secuencia de aminoácidos DYKDDDDK, comúnmente conocida como “FLAG”, es reconocida por un anticuerpo monoclonal de rata de alta afinidad (clon L5) que se une covalentemente a una partícula central de agarosa incrustada en magnetita.
  • Para la purificación de proteínas, la agarosa magnética se añade a una muestra que contiene proteínas marcadas con DYKDDDDK con la etiqueta en el terminal N o C. Las proteínas capturadas se separan magnéticamente del sobrenadante, y las proteínas no vinculadas específicamente se pueden lavar antes de disociar las proteínas marcadas con DYKDDDDK enlazadas con tampón de elución. La agarosa magnética se elimina de la solución mediante un soporte magnético o un instrumento como el procesador de partículas magnéticas KingFisher Flex. Los instrumentos automatizados son especialmente útiles para la purificación de mayor rendimiento y la detección de condiciones de purificación.
    • Específico: los gránulos de base únicos y el anticuerpo altamente específico minimizan la unión fuera del objetivo (baja unión no específica)
    • Alta pureza: el protocolo de unión, lavado y elución optimizado permite una alta pureza
    • Alto rendimiento: el método de conjugación de anticuerpos especiales ofrece un alto rendimiento
    • Rápido: el protocolo de purificación completo normalmente tarda menos de 40 minutos
    • Económico: el protocolo de purificación permite múltiples usos
    • Versátil: los gránulos son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos KingFisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Agarosa magnética
Volumen del lecho 1 mL
Cantidad 4 mL
Tamaño de partículas 25 to 30 μm
Formulación Slurry: 25%
Contenido y almacenamiento 1 ml de gránulos asentados. 4 ml suministrados en suspensión al 25 % en PBS con un 0,02 % de azida sódica.
Almacenar a 2–8 °C.
Capacidad 4 mL
Formato Líquido
Fase estacionaria Anticuerpos monoclonales anti-DYKDDDDK
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Matrix Magnetic Agarose