Learn More
Thermo Scientific™ Resina de afinidad anti-DYKDDDDK Pierce™
Código de producto. 15815843 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
2 mL
5 Columns
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15815843 10 mL 5 ml
15895833 2 mL 1 ml
15825843 100 mL 50 ml
31034559 5 Columns -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15815843 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36803
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La resina de afinidad Pierce Anti-DYKDDDDK proporciona un método rápido y cómodo para la purificación e inmunoprecipitación de proteínas marcadas con DYKDDDDK
Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK Spin Columns provide a fast, convenient method for purification of DYKDDDDK-tagged proteins expressed in in vitro protein expression systems, bacteria, yeast, and mammalian cells. The amino acid sequence DYKDDDDK, commonly known as 'FLAG', is recognized by a high-affinity rat monoclonal antibody (clone L5) that is covalently attached to UltraLink Biosupport, which is a rigid, hydrophilic, highly crosslinked, copolymeric, and porous resin with high coupling capacity.
  • La resina de afinidad Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK proporciona un método rápido y cómodo para la purificación e inmunoprecipitación (IP) de proteínas marcadas con DYKDDDDK expresadas en sistemas de expresión de proteínas in vitro, bacterias, levaduras y células de mamíferos. La secuencia de aminoácidos DYKDDDDK, comúnmente conocida como “Flag”, es reconocida por un anticuerpo monoclonal de rata de alta afinidad (clon L5) que se une covalentemente al soporte biológico UltraLink.
  • Para la purificación de proteínas o IP, la resina se añade a una muestra que contiene proteínas marcadas con DYKDDDDK con la etiqueta en el terminal N o C. Tras la captura de las proteínas marcadas con DYKDDDDK, las proteínas no vinculadas específicamente se pueden lavar antes de disociar las proteínas objetivo enlazadas con tampón de elución. La resina de afinidad Pierce Anti-DYKDDDDK se recomienda para su uso en columnas de purificación por centrifugación o cartuchos para instrumentos FPLC.
  • El soporte biológico UltraLink es una resina rígida, hidrófila, altamente entrecruzada, copolimérica y porosa con alta capacidad de acoplamiento. La porosidad, rigidez y durabilidad de la resina también la hacen adecuada para técnicas de flujo rápido y presión media que implican grandes volúmenes de muestras.
    • Específico: los gránulos de base únicos y el anticuerpo altamente específico minimizan la unión fuera del objetivo (baja unión no específica)
    • Alta pureza: el protocolo de unión, lavado y elución optimizado permite una alta pureza
    • Alto rendimiento: el método de conjugación de anticuerpos especiales ofrece un alto rendimiento
    • Rápido: el protocolo de purificación completo normalmente tarda menos de 40 minutos
    • Económico: el protocolo de purificación permite múltiples usos
    • Versátil: se puede utilizar en métodos de purificación y enriquecimiento basados en centrifugación, gravedad o FPLC
    • Ampliable: disponible en tamaños de envase de resina sedimentada de 1, 5 y 50 ml para permitir inmunoprecipitaciones a menor escala o purificaciones a mayor escala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Resina de afinidad
Cantidad 10 mL
Formulación 50% suspension in PBS containing 0.02% Sodium azide
Contenido y almacenamiento 5 ml de resina asentada. 10 ml suministrados en pulpa al 50 % en PBS con un 0,02 % de ácida sódica. Almacenar a 2–8 °C.
Formato Líquido
Fase estacionaria Anticuerpos monoclonales anti-DYKDDDDK
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Matrix Affinity Resin