Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-c-Myc Agarose
Código de producto. 15255673 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
10 mL
Unit Size:
10 ml
2 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15255673 10 mL 10 ml
15245673 2 mL 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15255673 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 20169
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purifique proteínas recombinantes etiquetadas con c-Myc expresadas en sistemas de expresión in vitro humanos y lisados de células bacterianas y de mamíferos con esta resina de inmunoprecipitación.
Purifique proteínas recombinantes marcadas con c-Myc expresadas en sistemas de expresión in vitro humanos y lisados de células bacterianas y de mamíferos con la agarosa anti-c-Myc Thermo Scientific™ Pierce™, una resina de inmunoprecipitación de alta afinidad.
La agarosa anti-c-Myc Thermo Scientific Pierce es una resina de inmunoprecipitación de alta afinidad ideal para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con c-Myc expresadas en sistemas de expresión «in vitro» humanos y lisados de células bacterianas y de mamíferos.
El anticuerpo anti-c-Myc utilizado para fabricar la agarosa anti-c-Myc Pierce es un anticuerpo monoclonal IgG1 de ratón muy específico (clon 9E10) que reconoce la etiqueta de epítopo c-Myc (EQKLISEEDL) derivada del oncogén c-myc humano (p62 c-myc). El soporte es agarosa granulada al 4 % entrecruzada. Esta resina de afinidad anti-c-Myc se puede envasar en columnas de purificación por gravedad, columnas de purificación por centrifugación o cartuchos para instrumentos de FPLC para purificar proteínas de fusión c-Myc expresadas en células bacterianas o de mamíferos.
Características destacadas:
  • Específico: anticuerpo monoclonal anti-c-Myc altamente específico (clon 9E10) que permite un alto rendimiento y una gran pureza para la inmunoprecipitación
  • Escalable: disponible en tamaños de empaquetado de resina de 2 y 10 ml para permitir inmunoprecipitaciones o purificaciones a escala mayor
  • Versátil: puede usarse en columnas de centrifugación o de gravedad, así como en cartuchos de FPLC
  • Cómodo: Reactivos prácticos para eluir y detectar proteínas de fusión etiquetadas con c-Myc disponibles por separado
Aplicaciones:
  • Purificación de proteínas de fusión c-Myc expresadas en los kits de traslación «in vitro» humana Pierce
  • Purificación a gran escala de proteínas recombinantes etiquetadas con c-Myc
  • Enriquecimiento de alto rendimiento de proteínas de fusión y socios que interactúan
  • Experimentos de IP y co-IP (al igual que con el kit IP/co-IP de etiqueta c-Myc Pierce)
Detalles del producto:
La agarosa anti-c-Myc Pierce consiste en un anticuerpo monoclonal anti-c-Myc altamente específico que se inmoviliza covalentemente en un soporte de agarosa con granulado al 4 % entrecruzada. El producto se suministra en forma de pulpa al 25 %. Tras la incubación con una muestra, la proteína de fusión etiquetada con c-Myc se captura en los gránulos de agarosa. Después de simples pasos de lavado, la proteína etiquetada se eluye fácilmente de la resina utilizando 0,1 M de glicina (pH 2,0-2,8), 3 M de NaSCN o 50 mM de NaOH dependiendo de la aplicación posterior de la proteína purificada. Para la elución de proteínas altamente funcionales, el péptido c-Myc Pierce también se puede utilizar para eluir la proteína etiquetada con c-Myc. El anticuerpo anti-c-Myc puede usarse para detectar la presencia de la proteína etiquetada por western blot.
En experimentos con una proteína de fusión etiquetada con c-Myc (26 a 29 kDa), la resina proporcionó una capacidad de unión de 102 a 144 nmol de proteína por ml de resina asentada. La capacidad de elución fue de al menos 18 a 19 nmol por ml de resina asentada usando 0,1 M de glicina, pH 2,8. La capacidad de unión y elución variará en función de la proteína de fusión c-Myc y el método de elución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento 10 ml de resina asentada. Se suministra como 40 ml de pulpa al 25 %.
Almacenar a 4 °C. No la congele.
Línea de productos Pierce
Cantidad 10 mL
Objetivo Proteína marcada con c-Myc
Tipo Resina
Fase estacionaria Anticuerpo
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa