Learn More
Thermo Scientific™ L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC
Código de producto. 11305402 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305402 50 mg 50 miligramos
12106490 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305402 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88437
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estudie la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas con variantes de masa de lisina, arginina y otros aminoácidos para realizar un marcado de isótopos estables con amino ácidos en el cultivo celular.
Los aminoácidos pesados y ligeros Thermo Scientific™ se utilizan específicamente para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas mediante el uso de kits de cuantificación de marcado de isótopos estables con amino ácidos en cultivos celulares (SILAC).
El SILAC es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. El método SILAC emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados“ etiquetados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Características destacadas:
  • Eficaz: incorporación del 100 % de las etiquetas en proteínas de células vivas
  • Flexibilidad: diferentes isótopos flexibles de amino ácidos pesados y/o ligeros para la arginina, la lisina, la leucina y la prolina permiten la cuantificación de péptidos derivados de proteasas de grado MS
  • Capacidad de multiplexing: hay varios isótopos alternativos de arginina y lisina disponibles que permiten el análisis de múltiples condiciones de tratamiento en cada experimento
  • Suplementos de alta calidad: amino ácidos pesados con >99 % de pureza isotópica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Aminoácidos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Isótopo de masa de aminoácido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Material de partida Células
Tipo de producto final proteína
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 50 mg
Formulario Maciza