Learn More
Thermo Scientific™ Patrón H para aminoácidos
Código de producto. 13447076 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13447076 10 x 1 ml paquete de 10
1 options
Código de producto. 13447076 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS20088
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Calibre el análisis de HPLC de los hidrolizados de proteínas utilizando esta mezcla estándar de calibración de 18 aminoácidos, cada uno a 2,5 micromoles/ml en 0,1N HCl.
El patrón de aminoácidos H Thermo Scientific™ Pierce es una mezcla cuantitativa de 18 aminoácidos, suministrada a 2,5 μmol/ml en HCl 0,1N, para su uso como patrón de calibración de alta pureza para el análisis por HPLC de hidrolizados de proteínas.
Características destacadas:
  • Utiliza la configuración en forma L para permitir la estandarización de ensayos microbianos y de otro tipo.
  • Concentración molar verificada por métodos convencionales de análisis de aminoácidos.
  • A excepción de la cistina, cada aminoácido se suministra con una concentración de 2,5 μmoles/ml en 0,1 N de ácido clorhídrico
  • L-alanina, Amoniaco[(NH4)2SO4], L-Arginina, ácido L-aspártico, L-Cistina, ácido L-glutámico, Glicina, L-Histidina, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Lisina·HCl, L-Metionina, L-Fenilalanina, L-Prolina, L-Serina, L-Treonina, L-Tirosina, L-Valina
Incluye:
  • L-alanina, Amoniaco[(NH4)2SO4], L-Arginina, ácido L-aspártico, L-Cistina, ácido L-glutámico, Glicina, L-Histidina, L-Isoleucina, L-Leucina, L-Lisina·HCl, L-Metionina, L-Fenilalanina, L-Prolina, L-Serina, L-Treonina, L-Tirosina, L-Valina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Patrón H para aminoácidos
Contenido y almacenamiento Se debe guardar a entre -20 °C y 8 °C
Cantidad 10 x 1 ml
Formulario Líquido