Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Código de producto. 10076073 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
5 x 20 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
20 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10076073 20 mg 20 miligramos
10299803 5 x 20 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10076073 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31391
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enzima de fosfatasa alcalina (AP, alk-phos) purificada para su uso en ensayos de actividad y conjugación con anticuerpos para ELISA e IHC.
La fosfatasa alcalina Thermo Scientific™ Pierce es una enzima purificada de la fosfatasa alcalina (AP o alk-phos) de intestino de ternera para su uso en ensayos de actividad y conjugación con anticuerpos para aplicaciones ELISA e inmunohistoquímicas.
Características destacadas:
  • Forma purificada: lista para conjugar sin diálisis previa
  • La actividad no se ve afectada por la exposición a agentes antibacterianos, como la azida sódica o el timerosal
  • La actividad específica es >2000 unidades/mg.
  • Una unidad se define como la cantidad que hidroliza 1,0 mol de p-nitrofenil fosfato por minuto a 37 °C en 1,0 m de dietanolamina, 0,5 mm de MgCl2, pH 7,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2–8 °C.
Formulario Maciza
Para utilizar con (aplicación) Investigación con proteínas
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte AP (fosfatasa alcalina)
Cantidad 20 mg