Learn More
Thermo Scientific™ Agarosa I (calidad para biología molecular)
Código de producto. 11886704 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11886704 100 g 100 g
11896704 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11886704 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17850
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice una consistencia uniforme emtre lotes en la preparación de geles de electroforesis utilizando formulaciones de agarosa de fusión normal o baja altamente purificadas y mezcladas.
Las agarosas Thermo Scientific™ Pierce son formulaciones altamente purificadas y cuidadosamente mezcladas de agarosa de fusión baja o normal que proporcionan una consistencia uniforme entre lotes para la preparación de geles de electroforesis.
Características destacadas:
  • Agarosa I (calidad para biología molecular)
  • Una agarosa con temperatura de fusión normal para electroforesis que requiere un nivel excepcional de pureza con un rendimiento inigualable
  • Agarosa II (baja fusión)
  • Una agarosa de baja temperatura para aplicaciones especiales que requieran una menor temperatura de fusión
  • Óptima para la digestión y ligadura de enzimas de restricción “en gel” y recuperación de ADN
  • Al 1 %, forma un gel claro muy manejable que proporciona excelentes características de resolución y fusión
  • Se derrite a aproximadamente 65 °C y permanece fluida a 37 °C durante al menos 24 horas, proporcionando una excelente matriz para la manipulación enzimática de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel
Punto de fusión Punto de fusión estándar
Tipo de producto Agarosa I (calidad para biología molecular)
Cantidad 100 g
Intervalo de separación 100 bp a >30 kb
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.