Descripción
El kit de ChIP en agarosa Thermo Scientific™ Pierce ofrece un completo conjunto de reactivos y un protocolo sencillo, rápido y reproducible para realizar ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
Características destacadas:
- Protocolo de ensayo de ChIP sencillo y optimizado (< 8 horas)
- Alta eficiencia en el aislamiento y la lisis de núcleos
- Digestión enzimática fácil y reproducible
- Resina de proteína A/G-agarosa de bajo trasfondo y alta capacidad
- Reactivos de control positivo altamente específicos incluidos: Anticuerpo anti-ARN polimerasa II y primers de PCR para GAPDH
- Formato de columna de centrifugación rápido y reproducible; columnas y tubos de recogida incluidos
- Purificación de ADN de alta recuperación
- Puede optar entre un kit completo de ensayo de ChIP y el módulo aparte de preparación de cromatina
Incluye:
El kit contiene el módulo de preparación de cromatina (referencia 26158; 11 componentes) para la extracción de cromatina y un conjunto completo de reactivos de inmunoprecipitación (15 componentes) para realizar experimentos de IP con controles
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | >Capacidad de unión de 50 mg de IgG humana por ml de resina |
| Capacidad (métrico) | Unión de resina de ≥ 50 mg de IgG humana por ml |
| Descripción | Kit de ChIP en agarosa Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 30 experimentos completos de ensayo IP de cromatina• Proteína A/G Plus agarosa para ChIP, 0,65 ml (almacenar a 4 °C) • Tampón de dilución/lavado IP (5x), 11 ml (almacenar a 4 °C) • Tampón de lavado 3 IP (5x), 4,5 ml (almacenar a 4 °C) • Tampón de elución IP (2x), 4,5 ml (almacenar a 4 °C) • Paquete de accesorios para columnas, 3 paquetes (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Tubos de microcentrífuga (1,5 ml), 75 tubos (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Columna de limpieza de ADN, 40 columnas (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Solución de unión de columnas de ADN, 30 ml (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Solución de lavado de columna de ADN, 6 ml (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Indicador de pH, 0,8 ml (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Solución de elución de columna de ADN, 5 ml (almacenar a temperatura ambiente o 4 °C) • Anticuerpo de anti-ARN polimerasa II, 25 µl (almacenar a –20 °C) • IgG de conejo normal (1 mg/ml), 10 µl (almacenar a –20 °C) • Primers de control positivo de ChIP (promotor GAPDH, específico para humano), 100 µl (almacenar a –20 °C) • Módulo de preparación de cromatina Pierce (referencia 26158) (almacenar la proteinasa K y la nucleasa microcócica a –20 °C. Almacenar todos los demás componentes a 4 °C). |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | Kit para 30 reacciones |
| Tipo | Kit de ChIP en agarosa |
| Suficiente para | 30 reacciones |
| Formato | Kit |
Seguridad y manipulación
- Pierce Agarose ChIP Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol, Guanidine hydrochloride, Sodium fluoride,Lithium chloride, Sodium chloride