Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Activated Peroxidase Antibody Labeling Kit
Código de producto. 10035883 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 SET
10035883 5 reacciones 1 SET
1 options
La disponibilidad puede variar según el país
Código de producto. 10035883 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31497
La disponibilidad puede variar según el país
Enzima peroxidasa de rábano (HRP) activada con glutaraldehído y kit para etiquetar anticuerpos primarios y purificar los conjugados de anticuerpos-HRP resultantes.
El kit de HRP activada y de etiquetado de anticuerpos Thermo Scientific™ Pierce contiene la enzima peroxidasa de rábano que se ha activado con glutaraldehído para permitir el etiquetado y la preparación de conjugados de anticuerpos.
Esta química se puede utilizar para emparejar la HRP con aminas primarias en otra proteína, como un anticuerpo. El kit de peroxidasa activada Thermo Scientific está diseñado para purificar conjugados de anticuerpos HRP mediante el uso de proteína A/G inmovilizada para separar la enzima que no reacciona del conjugado de anticuerpo. El uso de HRP activado produce un conjugado de anticuerpos HRP en el que se conservan tanto la actividad enzimática como la actividad de unión al antígeno.
Características destacadas:
  • Reacciona con aminas primarias para formar una unión de amida covalente
  • No es necesario ningún paso de reducción para asegurar la unión
  • Se puede almacenar durante al menos 12 meses a - 20 C
  • Un mg produce aproximadamente 0,5 ml de conjugado con una dilución de trabajo de 1:1000 cuando se acopla a un anticuerpo con gran nivel de títulos
  • La actividad enzimática es > 200 unidades/mg
Incluye:
5 mg de peroxidasa activada, 50 ml de tampón de conjugación, 250 mg de lisina, 0,5 ml de columna de proteína A/G inmovilizada, 200 ml de tampón de unión suave AG/Ab, 200 ml de tampón de elución suave AG/Ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de anticuerpos
Cantidad 5 reacciones
Suficiente para 5 conjugaciones, cada una con 0,3 mg de anticuerpo (IgG)
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 5 conjugaciones, cada una con 0,3 mg de anticuerpo (IgG)
  • Peroxidasa activada; 5 mg
  • Tampón de conjugación, 50 ml
  • Lisina, 250 mg
  • Columna de proteína A/G, 0,5 ml
  • Tampón de unión suave Ag/Ab, 200 ml
  • Tampón de elución suave Ag/Ab, 200 ml
    Almacenar la peroxidasa activada a - 20 °C. Almacenar el resto de componentes a 4 °C.
  • Escala de etiquetado 300 μg
    Línea de productos EZ-Link
    Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
    Labeling Target IgG