Learn More
Thermo Scientific™ Sustratos ABTS Pierce™
Código de producto. 11859260 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 comprimidos
Tamaño de la unidad:
50 tabletas
11859260 50 comprimidos 50 tabletas
1 options
Código de producto. 11859260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34026
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Pastillas de sustrato de peroxidasa solubles en agua listas para su uso que producen un producto final verde medible para usar en métodos ELISA.
Los sustratos ABTS Thermo Scientific™ Pierce son pastillas y una solución lista para usar de un sustrato de peroxidasa soluble en agua que produce un producto final verde medible para su uso en métodos ELISA.
El ABTS (2,2'-azinobis [3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico]-sal de diamonio) es un sustrato de HRP soluble en agua que produce un producto final verde tras la reacción con peroxidasa. El producto verde tiene dos picos de absorbencia principales, 410 nm y 650 nm. El ABTS es menos sensible que el OPD y el TMB en aplicaciones ELISA. Se oxida con menos facilidad, y su desarrollo de color es más lento (aproximadamente 20 minutos). Esto puede suponer una ventaja si se produce un fondo inaceptable tras el uso de los sustratos OPD o TMB debido a sensibilidades más altas.
Características destacadas:
  • Es una excelente elección cuando no se requieren las máximas sensibilidades
  • Se oxida con menos facilidad y el desarrollo del color es más lento (aproximadamente 20 minutos) que el OPD y el TMB
Especificaciones
Descripción Pierce ABTS Tablets
Cantidad 50 comprimidos