Learn More
Thermo Scientific™ Ultra-Sensitive ABC Peroxidase Mouse IgG Staining Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los kits de tinción ABC Thermo Scientific™ Pierce incluyen reactivos para la técnica del complejo de avidina biotina (ABC), un método muy sensible para la detección inmunohistoquímica con anticuerpos secundarios biotinilados.
Características destacadas:
- Produce una tinción de fondo muy baja
- Requieren concentraciones de anticuerpos primarios más bajas que los métodos estándar
- Ideal para inmunohistoquímica, ELISA y para aplicaciones de inmunotransferencia (Western blotting)
Kits de ABC
- Disponible con peroxidasa de rábano
- Contienen anticuerpos secundarios biotinilados en una amplia gama de especies: la especie debe elegirse en función de la especie de los anticuerpos primarios que se van a utilizar
Kits estándar
- Disponible con una amplia gama de fosfatasa alcalina o peroxidasa de rábano
- Adecuado para usar cuando no haya un kit ABC disponible de las especies de los anticuerpos primarios o si la especificidad del anticuerpo del kit no es apropiada para la aplicación
- No se incluyen anticuerpos secundarios ni suero bloqueante: los anticuerpos secundarios y el suero de bloqueo adecuado a la aplicación deberán comprarse por separado
Kits ABC ultrasensibles
- Disponible con peroxidasa de rábano
- Proporcionan una mayor sensibilidad que los kits ABC sin aumentar la tinción de fondo
- Proporcionan la sensibilidad adicional necesaria para localizar antígenos presentes en cantidades muy pequeñas
- Permiten diluciones de anticuerpos primarios aproximadamente cinco veces más altas que los kits ABC
Incluye:
Anticuerpos secundarios biotinilados purificados por afinidad, 1 ml (excepto los kits estándar); suero de bloqueo adecuado, 3 ml (excepto los kits estándar); reactivo de avidina, 2 ml; reactivo de enzima biotinilada, 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de tinción de peroxidasa ABC ultrasensible para IgG de ratón Pierce |
| Método de detección | Colorimétrico, a base de biotina, cromogénico |
| Cantidad | Al menos 10 ml de solución de tinción ABC |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Al menos 10 ml de solución de tinción ABC Almacenar todos los reactivos a 4 °C |
| Tipo de sustrato | Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Línea de productos | Pierce |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunodetección, IHC (inmunohistoquímica) |
| Tipo de producto | secciones congeladas Shandon |