Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de 96 pocillos Pierce™, muesca en la esquina
Código de producto. 10563364 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 plates
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10563364 100 plates 100 PCS
1 options
Código de producto. 10563364 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15041
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una anticuerpos con una alta capacidad utilizando estas placas de poliestireno especialmente formuladas para ensayos ELISA y otros inmunoensayos.
Las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Pierce están fabricadas con poliestireno especialmente formulado y tratadas para ofrecer características de unión de anticuerpos de gran capacidad.
Las microplacas de 96 pocillos Pierce son placas estándar de ensayo de fondo plano transparentes o blancas para ensayos ELISA y otros métodos basados en proteínas. Cada lote está certificado para garantizar el cumplimiento de estrictos criterios de rendimiento. Las variedades de color blanco opaco y transparente están disponibles en cajas de 25 y 100 placas, respectivamente. Utilice las placas transparentes para realizar ensayos ELISA colorimétricos y otros ensayos para la medición en lectores de placas o en un espectrofotómetro estándar. Utilice las placas blancas para realizar ensayos fluorescentes o quimioluminiscentes para la detección en lectores de fluorescencia o luminómetros.
Características destacadas:
  • Poliestireno ópticamente transparente especialmente formulado y tratadas para ofrecer la capacidad de recubrir proteínas
  • La superficie de gran capacidad de unión mejora el rendimiento general en aplicaciones de inmunoensayo.
  • Certificadas por su rendimiento, con coeficientes de variación (CV) constantemente bajos entre los pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Adsorción, hidrófilas
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Placas de poliestireno de 96 pocillos Pierce, muesca en la esquina
Método de detección Colorimétrico
Envase 100 placa
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Placa de pocillos
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Poliestireno
Forma del pocillo Fondo plano
Bloqueo de placas Ninguno
Cantidad 100 plates