Learn More
Thermo Scientific™ Solución de guanidina-HCl Pierce de 8 M
Código de producto. 10167783 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10167783 200 mL 200 ML
1 options
Código de producto. 10167783 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24115
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución de 8 M lista para usar de clorhidrato de guanidinio (GdnCl, GuHCl), CAS 50-01-1; diluya y ajuste el pH con cualquier concentración para métodos de biología de proteínas.
La solución de guanidina-HCl Thermo Scientific™ Pierce de 8 M es una solución de clorhidrato de guanidina lista para usar y formulada con precisión, que puede diluirse fácilmente y ajustarse al pH con cualquier concentración inferior a 8 M.
Características destacadas:
  • Cualquier concentración por debajo de 8 M se puede preparar rápida y fácilmente
  • Ya no se pierde el valioso tiempo de investigación en la manipulación de cristales difíciles de pesar para soluciones·HCl de guanidina de preparación lenta
  • Libre de materiales absorbentes de UV a 225-300 nm
  • Espectro de corte UV agudo con OD260< 0,03
  • Metales típicos: Cu < 0,02 ppm, Zn < 0,15 ppm, Fe < 0,25 ppm, Pb < 0,005 ppm
  • Solución transparente y sin partículas
  • Sin aldehídos
  • Excelente estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Caotrópico, desnaturalizante
Cantidad 200 mL
Tipo de producto Clorhidrato de guanidina
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8 M Guanidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium chloride