Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ensayo de proteínas Pierce™ de 660 nm
Código de producto. 10404195 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
450 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10404195 450 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10404195 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22662
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Reactivo de ensayo listo para su uso, que vira de rojo a verde (A660 nm), para su uso compatible con agentes de reducción y detergentes para medir la concentración total de proteínas en comparación con el patrón de proteínas.
El ensayo de proteínas Thermo Scientific™ Pierce de 660 nm es un método de colorimetría rápido y listo para su uso destinado a la cuantificación total de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
El ensayo de proteínas Pierce de 660 nm es un método colorimétrico rápido y listo para utilizar destinado a la medición de la concentración de proteínas. El ensayo es más lineal que los ensayos de Bradford basados en Coomassie, es compatible con concentraciones más altas de la mayoría de los detergentes y reduce los agentes y otros reactivos utilizados con más frecuencia. El accesorio para el Reactivo de compatibilidad de detergente iónico (IDCR) ofrece una compatibilidad mucho más amplia con detergentes y convierte al ensayo de proteínas Pierce de 660 nm en el único ensayo de proteínas del mercado adecuado para muestras que contengan un tampón de muestra Laemmli SDS con azul de bromofenol.
Aunque el ensayo de proteínas Pierce de 660 nm produce un nivel más alto de variación entre proteínas (37 %) que otros ensayos, como el ensayo de proteínas BCA, el formato de un solo reactivo más sencillo y una mayor compatibilidad de sustancias hacen que el ensayo de 660 nm sea más cómodo para muchas aplicaciones rutinarias. El ensayo de proteínas Pierce de 660 nm se puede realizar en formato de microplaca o de tubo de ensayo.
El ensayo se basa en un complejo de colorante y metal patentado que se une a las proteínas en un medio ácido. Al unirse, el complejo de colorante y metal de color rojizo se vuelve verde, lo que produce un cambio de absorbancia que se puede medir en longitudes de onda cercanas a 660 nm (de 645 a 670). El colorante interacciona principalmente con los restos básicos de las proteínas, como histidina, arginina y lisina y, en menor medida, tirosina, triptófano y fenilalanina.
Características destacadas:
  • Versátil: funciona con una mayor gama de detergentes y agentes reductores que otros ensayos a base de colorante.
  • Rápido: reactivo único con un protocolo sencillo de mezcla y lectura; no es necesario preparar ningún reactivo de trabajo.
  • Exacto: produce curvas patrón que son más lineales que las del método de ensayo Bradford.
  • Flexible: el ensayo se puede realizar en tubos de ensayo o en microplacas.
  • Conserva las muestras: se requieren solo 10 μl para las microplacas o 100 μl para los procedimientos en tubos de ensayo.
  • Práctico: su almacenamiento a temperatura ambiente significa que no es necesario esperar a que el reactivo se equilibre antes de su uso.
Incluye:
El kit contiene reactivo de ensayo Pierce 660 nm y un conjunto de siete patrones de ensayo de proteína albúmina prediluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 300 ensayos de tubos o 3000 ensayos de microplacas
• Reactivo de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm, 450 ml
• Conjunto prediluido de patrones de seroalbúmina, 7 x 3,5 ml
Almacene el reactivo de ensayo a temperatura ambiente y las seroalbúminas bovinas (BSA) prediluidas a 4 °C.
Descripción Kit de ensayo de proteínas Pierce de 660 nm
ensayo Kit de ensayo de proteínas
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Ensayo de cuantificación de proteínas
Especificidad Sin especificidad
Suficiente para 300 ensayos en tubo o 3000 ensayos en microplaca
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Cantidad 450 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce 660nm Protein Assay Reagent, 450 mL.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol