Learn More
Thermo Scientific™ 2-Mercaptoetanol Pierce™
Código de producto. 11889300 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11889300 10 x 1 ml 10 PCS
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11889300 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 35602BID
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Puro, líquido (equivale a 14 M), beta-mercaptoetanol (bME, 2BME, 2-ME, b-mer), CAS 60-24-2; agente reductor de tiol para la escisión de los enlaces de los disulfuros de proteínas (cistinas-cisteínas).
El 2-mercaptoetanol (2-ME) Thermo Scientific™ Pierce, también denominado beta-mercaptoetanol (b-ME), es un agente reductor leve para la unión de enlaces de disulfuro de proteínas.
Características destacadas:
  • Agente reductor leve para la unión de enlaces de disulfuro a tioles
  • También se conoce como β-mercaptoetanol o BME
  • Con frecuencia se incluye en soluciones enzimáticas para ofrecer protección frente a la inactivación catalítica del punto debida a la oxidación de los sulfhidrilos de la cisteína / formación de disulfuros; se agrega a concentraciones finales de 5 y 20 mM, con o sin EDTA como protección adicional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentración 14.3 M
CAS 60-24-2
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 y 25 °C
Línea de productos Pierce
Formulario Líquido
Cantidad 10 x 1 ml
Tipo de producto Mercaptoetanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Mercaptoethanol
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-mercaptoethanol
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.