Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X)
Código de producto. 12132250 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12132250 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12132250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 16180
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Produce la máxima intensidad y sensibilidad de la señal de bioluminiscencia con los ensayos de luciferasa Pierce luciérnaga Flah y Glow.
El potenciador de señal Thermo Scientific™ Pierce luciérnaga está diseñado para complementar los ensayos de luciferasa Pierce luciérnaga Flash y Glow y se recomienda cuando se desee una sensibilidad máxima.
El potenciador de señal Pierce luciérnaga está diseñado para usarse con el kit de ensayo flash de luciferasa Pierce luciérnaga (número de pieza 16174, 16175) y el kit de ensayo Glow de luciferasa Pierce luciérnaga (número de pieza 16166, 16167). Cuando se utiliza con el kit de ensayo flash, el potenciador proporciona un aumento de cinco veces en la señal. Cuando se utiliza con el kit de ensayo glow, la solución potenciadora aumenta la intensidad y duración de la señal hasta dos veces y también aumenta la estabilidad de la señal bioluminiscente.
Características destacadas:
  • Aumento de hasta 5 veces en la intensidad de la señal de flash de luciérnaga
  • Aumento de hasta 2 veces en intensidad y duración de la señal glow de luciérnaga
  • Solución 100 veces más cómoda y fácil de usar
Requiere:
Los kit de ensayo de luciferasa Pierce luciérnaga Flash (número de pieza 16174, 16175) o Glow (número de pieza 16166, 16167); Luminómetro u otro instrumento capaz de supervisar la luminiscencia, como los lectores de microplacas Thermo Scientific Luminoskan Ascent y Varioskan Flash.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Potenciador de señal Firefly
Cantidad 0,5 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a - 20 °C.
Método de detección Bioluminiscente
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de luciferasa
Línea de productos Pierce