missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pierce-1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30150269 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30150269 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP281981CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Pierce-1 Polyclonal antibody specifically detects Pierce-1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pierce-1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C9orf116, chromosome 9 open reading frame 116, FLJ13945, hypothetical protein LOC138162, MGC29761, Pierce 1, RbEST47, RP11-426A6.4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Pierce-1 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human Pierce-1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of Pierce-1. Amino Acid Squence: APKATAPPERTSDYYR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 138162
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.