Description
Los microtubos y sistemas en gradilla Thermo Scientific™ de 1,1 ml constan de microtubos de 1,1 ml de altura suministrados en gradillas preapiladas para adaptarse a un tamaño de microplaca estándar de 96 pocillos.
Los microtubos se parecen a puntas de pipeta de 1 ml, excepto que tienen fondo redondo. Al igual que una caja de puntas de pipeta de 1 ml, los microtubos en gradilla se adaptan a pipetas multicanal, lo que proporciona comodidad para una variedad de procedimientos de dispensación de reactivos y muestras.
Características destacadas:
- El formato 8 x 12 simplifica y acelera las aplicaciones en las que se utiliza un pipeteador multicanal
- El formato también es compatible con estaciones de trabajo robóticas
- El sistema de microtubos Thermo Scientific se puede centrifugar
Specifications
Specifications
| Descripción | Sistema de gradilla de microtubos Pierce de 1,1 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Thermo Scientific |
| Cantidad | 10 Boxes |
| Tipo de producto | Sistema de gradilla de microtubos |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 1,1 mL |