Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes for 1.1 mL Microtube System
Código de producto. 10593534 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tubos
Código de producto.
10593534 Tubos
1 options
Código de producto. 10593534 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15086
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Microtubos de 1,1 ml de altura en gradilla preembalados para adaptarse a un tamaño de microplaca estándar de 96 pocillos para el pipeteo multicanal o estaciones de trabajo automatizadas.
Los microtubos y sistemas en gradilla Thermo Scientific™ de 1,1 ml constan de microtubos de 1,1 ml de altura suministrados en gradillas preapiladas para adaptarse a un tamaño de microplaca estándar de 96 pocillos.
Los microtubos se parecen a puntas de pipeta de 1 ml, excepto que tienen fondo redondo. Al igual que una caja de puntas de pipeta de 1 ml, los microtubos en gradilla se adaptan a pipetas multicanal, lo que proporciona comodidad para una variedad de procedimientos de dispensación de reactivos y muestras.
Características destacadas:
  • El formato 8 x 12 simplifica y acelera las aplicaciones en las que se utiliza un pipeteador multicanal
  • El formato también es compatible con estaciones de trabajo robóticas
  • El sistema de microtubos Thermo Scientific se puede centrifugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microtubos Pierce de 1,1 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Thermo Scientific
Cantidad 960 tubes
Tipo de producto Microtubo
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 1,1 mL