Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Código de producto. 13404279 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13404279 4 x 1 L paquete de 4
13494269 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13404279 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 85175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una preparación de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV adecuada para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
El ácido fórmico al 0,1 % Thermo Scientific™ Pierce en acetonitrilo es un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Información adicional y pedidos en línea
Este ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo se purifica mediante un método patentado y especial, y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, lo que proporciona la detección más sensible en las longitudes de onda y prolonga la vida útil del equipo. El ácido fórmico (FA) al 0,1 % de grado de espectrometría y cromatografía en acetonitrilo está filtrado con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar enjuagados con disolvente y está sellado en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva. (CAS: 64-18-6)
Características destacadas:
  •  
    Validado: se probó en más de 20 maneras para asegurar una sensibilidad máxima de LC-MS
  •  
    Purificado: procesado, filtrado y sellado para prolongar la vida útil de la columna de LC/MS
  •  
    Práctico: envasado para eliminar la variabilidad y reducir la manipulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado LC-MS
Nombre del elemento Ácido fórmico
Cantidad 4 x 1 L
Contenido y almacenamiento Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Mezcla de disolvente
Línea de productos Pierce
Para utilizar con HPLC, espectrometría de masas