Learn More
MedChemExpress Pidotimod
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.94% |
| CAS | 121808-62-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 244.27 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (409.38 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.35 mM∣Need ultrasonic) |