Descripción
- Adaptador de red con cable USB de 1,5 m
- Para cargar pipetas electrónicas Picus™ y Picus™ Nxt
- Conecte el cable USB a la pipeta y enchufe el cargador a la toma de corriente
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Cargador de pipetas |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeta |