Learn More
Pictilisib, MedChemExpress
Código de producto. 16463977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16463977 50 mg 50 miligramos
16458058 10 mg 10 miligramos
16457836 100 mg 100 miligramos
16401316 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16463977
Marca: Medchem Express HY50094
MedChemExpress Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Pictilisib (GDC-0941) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with an IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pictilisib
CAS 957054-30-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27N7O3S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo GDC-0941
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (194.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CS(N1CCN(CC2=CC3=C(C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)S2)CC1)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 513.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.64
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease