Learn More
Pictilisib dimethanesulfonate, MedChemExpress
Código de producto. 16487786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487786 100 mg 100 miligramos
16453937 50 mg 50 miligramos
16411306 200 mg 200 miligramos
16408018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20180
MedChemExpress Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Specifications
Nombre del producto químico o material Pictilisib dimethanesulfonate
CAS 957054-33-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H35N7O9S4
Cantidad 100 mg
Sinónimo GDC-0941 dimethanesulfonateGDC-0941 2 MeSO3H salt
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (70.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(CC1)CC2=CC3=C(S2)C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)(C)=O.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Peso molecular (g/mol) 705.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 705.85
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease