Learn More
Picrotoxinina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picrotoxinin |
| CAS | 17617-45-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Picrotoxinin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H16 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9R)-Hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione, Picrotoxinin, (-)-Picrotoxinin, NSC 129537, [1aR-(1aalpha,2abeta,3beta,6beta,6abeta,8aS*,8bbeta,9R*)]-Hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O6/c1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t6-,7+,8-,9-,10-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@H]1[C@]3(O)C[C@H]4O[C@]45C(=O)O[C@H]2[C@]35C |
| Mostrar más |