Learn More
Picrotoxina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11906191 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10607314 1 g Frasco de vidrio 1 g
10676522 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131210250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-87-8 | C30H34O13 | 602.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-87-8
Fórmula molecular C30H34O13
Peso molecular (g/mol) 602.58
Clave InChI VJKUPQSHOVKBCO-DMRKGALJSA-N
Sinónimo picrotoxin
PubChem CID 131846146
SMILES CC(=C)C1C2C3C4(C(C1C(=O)O2)(CC5C4(O5)C(=O)O3)O)C.CC12C3C4C(C(C1(CC5C2(O5)C(=O)O3)O)C(=O)O4)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picrotoxin
Punto de fusión 199.0°C to 202.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Mixture of Picrotoxinin and Picrotin) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,7527
Rotación específica − 32.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/5mL (100°C). Other solubilities: soluble in boiling alcohol (1gr/3mL),dilute acids,and alkalies; sparingly soluble in ether and ccl4,readily soluble in strong ammonia water and in aq.,solns of naoh.,1gr/13.5 mL in 95% ethan
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.58
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Picrotoxin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.