Learn More
Picrotoxina (mezcla 1:1 de picrotoxinina y picrotina), TRC
Código de producto. 30414065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30414065 1 g
1 options
Código de producto. 30414065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4376301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cocculin (Picrotoxin)
CAS 124-87-8
Fórmula molecular C15H16O6 C15H18O7
Cantidad 1 g
Sinónimo (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9S)-Hexahydro-2a-hydroxy-9-(1-hydroxy-1-methylethyl)-8b-methyl-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione compd. with (1aR,2aR,3S,6R,6aS,8aS,8bR,9R)-hexahydro-2a-hydroxy-8b-methyl-9-(1-methylethenyl)-3,6-methano-8H-1,5,7-trioxacyclopenta[ij]cycloprop[a]azulene-4,8(3H)-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7-,8-,9-,13-,14-,15+;6-,7+,8-,9-,10-,13-,14-,15+/m11/s1
SMILES [H][C@]1(C(C)(O)C)[C@@]2([H])[C@]3(O)C[C@@H]4[C@@]5(O4)[C@]3(C)[C@]([C@]1([H])OC2=O)([H])OC5=O.[H][C@]6(C([CH2])=C)[C@@]7([H])[C@]8(O)C[C@@H]9[C@@]%10(O9)[C@]8(C)[C@]([C@]6([H])OC7=O)([H])OC%10=O
Nombre IUPAC (1aR,2aR,2a1R,3S,6R,6aS,8aS,9R)-2a-hidroxi-2a1-metil-9-(prop-1-en-2-il)hexahidro-8H-1,5,7-trioxa-3,6-metanociclopenta[ij]ciclopropa[a]azuleno-4,8(2a1H)-diona--(1aR,2aR,2aR,2a1R,3S,6R,6aS,8aS,9S)-2a-hidroxi-9-(2-hidroxipropan-2-il)-2a1-metilhexahidro-8H-1,5,7-trioxa-3,6-metanociclopenta[ij]cicloprope[a]azuleno-4,8(2a1H)-dione (1/1)
Peso molecular (g/mol) 602.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 602.2