Learn More
Picroside II, TRC
Código de producto. 30427212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30427212 10 mg
1 options
Código de producto. 30427212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP43764010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39012-20-9
Fórmula molecular C23 H28 O13
Peso molecular (g/mol) 512.46
Sinónimo β-D-Glucopyranoside, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl, β-D-Glucopyranoside, 1a,1b,2,5a,6,6a-hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl, [1aS-(1aα,1bβ,2β,5aβ,6β,6aα)]-, Oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran, β-D-glucopyranoside deriv., (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl β-D-glucopyranoside, 6-Vanilloylcatalpol, Picroside II, Vanilloyl catalpol
Nombre IUPAC [(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a-(hidroximetil)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]oxi-2,5a,6,6a-tetrahidro-1bH-oxireno[5,6]ciclopenta[1,3-c]piran-6-il] 4-hidroxi-3-metoxibenzoato
SMILES COc1cc(ccc1O)C(=O)O[C@H]2[C@@H]3C=CO[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]3[C@@]5(CO)O[C@@H]25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picroside II
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3/t10-,13-,14-,15-,16+,17-,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.153