Learn More
Picropodofilotoxina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Picropodophyllotoxin-d3 |
| CAS | 1454782-81-0 |
| Fórmula molecular | C22H19D3O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Picropodophyllin-d3, AXL 1717-d3, NSC 36407-d3, [5R-(5α,5aα,8aα,9α)]-5,8,8a,9-Tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxy-d3-phenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, (5R,5aS,8aR,9R)-9-Hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxy-d3-phenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19+,20-/m0/s1/i3D3 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@]2([H])[C@@]([H])(C(OC2)=O)[C@H](C3=CC(OC)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(OC)=C3)C4=C1C=C(OCO5)C5=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 417.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 417.1503 |