Learn More
R&D Systems™ Picropodophyllotoxin
Código de producto. 18772484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18772484 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18772484 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2956/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.96€
    303.45€ / 10 miligramos
    Ahorro 33.51€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective IGF1R inhibitor
Orally active insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) inhibitor that exhibits no activity at the insulin receptor, FGFR, PDGFR or EGFR. Inhibits IGF1R autophosphorylation (IC50 ∽ 1 nM), increases the fraction of cells in the G2/M phase and upregulates apoptosis. Exhibits antiproliferative effects in multiple cancer cell lines (IC50 = 0.05 - 15 μM), and has anticancer and antineovascularization activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picropodophyllotoxin
CAS 477-47-4
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C22H22O8
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.41
Pureza >97%
Peso molecular 414.41