Learn More
Picropodophyllin, MedChemExpress
Código de producto. 16439147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439147 5 mg 5 miligramos
16432667 50 mg 50 miligramos
16426578 10 mg 10 miligramos
16406786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16439147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15494
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picropodophyllin
CAS 477-47-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22O8
Cantidad 5 mg
Sinónimo AXL1717 Picropodophyllin PPP
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (120.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C=C4OCOC4=C3)[C@@H](C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)[C@@]21[H]
Peso molecular (g/mol) 414.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.41
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease